Learn More
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44047 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10277-43-7
Formule moléculaire H12LaN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Numéro MDL MFCD00149751
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
CID PubChem 16211478
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 126.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 40.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Poids de la formule 433.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate