Learn More
Chlorure de lanthane(III), anhydre, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339129
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00011068
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Point d’ébullition 1,000°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) chloride
Point de fusion 860°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 245.27
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.842 g/mL