Learn More
Carbonate de lanthane(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302298
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Lanthanum(III) carbonate hydrate is used as a starting material for the preparation of lanthanum strontium manganite, which is used in solid oxide fuel cell applications. It is also involved in the preparation of high-temperature superconductors. It finds application in medicine as a phosphate binder. Further, it is used in the treatment of hyperphosphatemia. In addition to this, it is used for the tinting of glass, water treatment and as a catalyst for hydrocarbon cracking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54451-24-0
Formule moléculaire C3La2O9
Poids moléculaire (g/mol) 457.84
Numéro MDL MFCD00011069
Clé InChI NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) carbonate hydrate
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5364
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 457.85 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbonate de lanthane(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >