Learn More
Acétate de lanthane(III) sesquihydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049588
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate is used in specialty glass and in water treatment. It is used in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex, which is considered as a model for metalloproteins in applied chemistry. Further, it is used to prepare nanoparticulate porous lanthanum oxyfluoride (LaOF) films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25721-92-0
Formule moléculaire C12H24La2O15
Poids moléculaire (g/mol) 686.12
Numéro MDL MFCD00013037
Clé InChI RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 343.05 (316.03 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acétate de lanthane(III) sesquihydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >