Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium et de lanthane, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lanthanum Aluminum Oxide Substrate |
Note relative au nom | Polished Two Sides |
Couleur | Brun-jaune |
Forme physique | Plaque |
Quantité | 5 Ea. |
Odeur | Odorless |