Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium et de lanthane, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358837
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
100 Orientation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12003-65-5
Formule moléculaire LaAlO3
Numéro MDL MFCD00144550
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Note relative au nom Polished Two Sides
Couleur Brun-jaune
Forme physique Plaque
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless