Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium et de lanthane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358847
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
100 Orientation
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-65-5
Formule moléculaire LaAlO3
Numéro MDL MFCD00144550
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Couleur Brun-jaune
Forme physique Plaque
Quantité 5 Ea.
Informations sur la solubilité Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Odeur Odorless
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt