Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Défibrillateur cardiaque externe automatisé
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 815393
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15664317
  • 7.50€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 22-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier
PIC E010-250x250-PE-CRD/1
Polyester
Acrylique, permanent
250 mm
250 mm
Carré
Blanc sur vert