Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque:  Brady™ 811691
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15694207
  • 153.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Étiquettes en losange auto-adhésives
  • Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
  • Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Brillant
250/Bte
Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les signaux de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Oxydant
Noir sur blanc
PIC 1803-50*50-B7541-RLL-C
Polyester laminé
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Polyester laminé
50 mm
50 mm
Diamant
Symbole SGH
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé > Comburant ; Largeur : 50 mm ; boîte de 250