Learn More
Thermo Scientific™ Tampon échantillons Laemmli SDS avec pyronine Y, réduction, 4X
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Marque: Thermo Scientific™ J62115.AD
72.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Rose | |
Tampon de chargement des échantillons | |
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli |
4X | |
Liquide | |
50 ml |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.