Learn More
Acide lactique, ACS, 85,0-90,0 % solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050295
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Il est utilisé le plus couramment par les athlètes pour décrire la douleur intense ressentie lors d’un exercice épuisant. Utilisé pour fabriquer des produits laitiers de culture, comme conservateur alimentaire et pour fabriquer des produits chimiques. Utile pour la création de fibres d’acide poly-L-lactique à électrofilées hautement alignées pour des applications de régénération nerveuse. Les nanocomposites poly(acide lactique) avec divers organo-argiles présentent une application utile pour la perméabilité aux gaz.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic acid
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 18°C
Point d’ébullition 122°C (15 mm)
Plage de pourcentage du dosage 85.0 to 90.0%
Beilstein 1209341
Merck Index 14,5336
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide.
Poids de la formule 90.08
Qualité ACS
Densité 1,209 g/ml
Quantité 100 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,427
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lactic acid