Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset de laboratoire en acier inox
Ajoutez un couvercle de finition brillant non magnétique à un creuset en acier inox. Le couvercle de creuset de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ est plat avec une dépression pour le centrage et présente une extension sur un côté qui sert de poignée.
Marque:  Nickel Electro™ 165
70.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11409609
  • 76.45€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 18-09-2025
Ajouter au panier
Includes: DiameterMetricOuter
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Non magnétique
  • Estampillé du mot Acier inox pour faciliter l’identification du matériau pendant l’utilisation
  • Forme plate avec une dépression pour le centrage sur les creusets
  • Comprend une extension sur un côté qui sert de poignée
  • Sans fissure
Non magnétique, finition brillante, couvercle sans crevasse, poignée
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Autoclavables
Couvercle de creuset
10 Paquets
40 mm
Plat