Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MicroDispo™
GREENER_CHOICE
Extrait de petites quantités d’échantillons en vue de leur analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo prélève des échantillons de points cibles précis de poudres à écoulement libre et de matériaux en vrac à petits grains.
Marque:  Buerkle™ 5393-2251
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10093982
  • 278.42€ / 20 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Poignée ergonomique
  • HDPE
  • Fabriqué en salle blanche
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • 21 mm de diamètre
Spécification
Spécification
Disposable Sampler
10 mL
Stérile
HDPE
Single-use
1000 mm