Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque:  Buerkle™ 5378-0019
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15654104
  • 68.90€ / 10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Descrizione
Descrizione
Pelle jetable avec ou sans couvercle
  • Polystyrène, blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
Specifica
Specifica
Polystyrène
Without Cover
Oui
blanc
Denrées alimentaires
332 mm
Sans couvercle
1 000 ml
Non stérile
FDA
10
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato