Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque:  Buerkle™ 5378-0013
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15541721
  • 30.15€ / 10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pelle jetable avec ou sans couvercle
  • Polystyrène, blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
Polystyrène
Without Cover
Oui
blanc
Denrées alimentaires
232 mm
Sans couvercle
250 ml
Non stérile
FDA
10