Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques AR-Glas classe AS
Garantit un degré de précision volumétrique très élevé pour répondre à vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre Hirschmann™ AR™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
Marque: Hirschmann™ 1341150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Un trait, graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Bleu | |
4 mL |
Oui | |
6 / boîte | |
Pipette marquée |