Learn More
Labconco™ Ensemble de tubulures pour les systèmes de lyophilisation FreeZone
À utiliser avec des lyophilisateurs FreeZone.
Marque: Labconco™ 7373436
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
3 pieds de tuyau de vide transparent renforcé à utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone.Spécification
Non autoclavable | |
3 pieds | |
Système de lyophilisation FreeZone™ |
PVC | |
0,914 m | |
de dia. int. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Labconco™ Ensemble de tubulures pour les systèmes de lyophilisation FreeZone > 3 pi, en polychlorure de vinyle ; diamètre interne : 0,75 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu