Learn More
Labconco™ Racks en acier inox pour systèmes d’évaporation RapidVap™ Vacuum et N2
Les racks en acier inox maintiennent les tubes RapidVap en position verticale.
275.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Nbre de positions | 8 |
Type | Portoir pour tubes à essai |
Poids (impériale) | 2 lb |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731559
|
Labconco™
7486300 |
170 mL |
275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11741559
|
Labconco™
7487600 |
600 mL |
275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les racks en acier inox maintiennent les tubes RapidVap en position verticale.
Les racks en acier inox disposent de huit emplacements pour maintenir les tubes RapidVap à la verticale. Pour une utilisation avec des tubes de 600 ml.Spécification
Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2 | |
8 | |
2 lb |
Acier inoxydable | |
Portoir pour tubes à essai | |
0,9 kg |