Learn More
Labconco™ Accessoire pour laveur / sécheur de pipettes ScrubAir™, kit de tiges
Adaptez facilement votre laveur / sécheur de verrerie ScrubAir afin de permettre le nettoyage de petits tubes à essai ou flacons avec le kit de tiges de support Labconco ScrubAir.
Marque:  Labconco™ 4615700
Code produit. 15360887
  • 387.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec des tubes à essai ou des flacons de petite taille, d’au moins 7 mm de dia. int., à laver dans ScrubAir
  • Le kit contient 24 tiges de support en PS de 5 mm de dia. ext. chacune, avec des bouchons et un portoir pour tubes à essai en acier inox pour contenir jusqu’à 20 tubes à essai
  • Poids à l’expédition : 0,9 kg (2,0 lbs)
Spécification
Spécification
Kit
Laveur / sécheur de pipettes ScrubAir
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales