Learn More
Labconco™ Zubehörkits für Protector Handschuhbox
Kits bieten zusätzliche Optionen zur Erweiterung der Funktionalität von Protector Handschuhboxen
880.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16649183
|
Labconco™
5441403 |
HEPA-Filter, Schlauchanschlusstüllen und 10 ft. langer Neoprenschlauch mit 0,75 in. ID zum Anschluss an den Auslass des Druckentlastungsblasenzählers | Druckbegrenzungskit |
880.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Add-A-Valve Kits enthalten zwei manuelle Ventile, Röhrchen, Muttern und Anweisungen zum Hinzufügen von Ventilen zum Handschuhbox für die Evakuierung mit Vakuum, das Befüllen mit Inertgas, das Anschließen an einen Trockenzug oder das Anschließen an Filterkomponenten.Manuelle Ventile werden in vorgebohrten Löchern hinter dem Etikett unter dem Bedienfeld befestigt.Für die Verwendung mit Protector Kombi- und Protector gefilterte Handschuhboxen.Spezifikation
Protector Handschuhboxen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur