Learn More
Labconco™ Kit de connexion pour tubulures à gaz et à vide à vanne manuelle pour boîtes à gants Precise™
Accessoire pour boîtes à gants Precise
Marque:  Labconco™ 5245100
Code produit. 11711469
  • 280.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Comprend une tubulure flexible en vinyle et des raccords
  • Connecte le réservoir d’alimentation en gaz inerte fourni par l’utilisateur et la pompe à vide rotative aux soupapes situées sur la boîte à gants
Spécification
Spécification
Boîte à gants Precise™ Basic™ et boîte à gants sous atmosphère contrôlée
20 lb
9,1 kg
Kit de connexion de tubulures à gaz et à vide pour soupapes manuelles
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales