Learn More
Labconco™ Accessoires pour ampoule de lyophilisation
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
Marque:  Labconco™ 7593401
138.59 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10248014
  • 140.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-09-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
L’adaptateur de soupape pour ampoule assure la connexion des ampoules aux chambres de séchage et aux collecteurs en connectant les ampoules aux orifices de vanne ou aux tiges en acier inoxydable. Dix par paquet.
Spécification
Spécification
Adaptateur d’ampoule
Système de lyophilisation
0,2 kg
Néoprène
0,5 lb
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Labconco™ Accessoires pour ampoule de lyophilisation > Adaptateur d’ampoule