Learn More
Labconco™ Flask Holder
Helps to prevent sample melt back
Marca:  Labconco™ 7543400
73.20 CHF valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
71.96 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16805893
  • 77.05CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of stainless-steel
  • Allows a small fast-freeze flask bottom containing the sample to be placed inside a larger fast-freeze flask
Specifica
Specifica
Flask Holder
Stainless Steel
To prevent sample melt back
3.45 in.
12.7 cm
0.5 kg
0
Large
For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411
5 in.
1 lb.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato