Learn More
Labconco™ Train de séchage :Kit de tubulure pour l’oxygène et l’humidité
Accessoires pour le système de séchage Labconco
Marque: Labconco™ 5242500
473.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Les kits de tubes sont composés d’un tube de 25 pi en éthylène-propylène fluoré (FEP) et de huit inserts de tube
Description
Pour toutes les boîtes à gants
Spécification
3 lb | |
Tubulure FEP de 25 pi et huit inserts de tube pour connecter les composants du système de séchage | |
Toutes les boîtes à gants |
1,4 kg | |
Kit de boîtier |