Learn More
Labconco™ 105 piège à froid CentriVap™
Recueille le liquide évaporé à partir d’un concentrateur CentriVap, protégeant ainsi une pompe à vide accessoire des liquides à point de congélation très bas
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Paillasse |
À utiliser avec (équipement) | Solvant à point de congélation très bas |
Gamme de température (métrique) | -105°C |
Largeur (impériale) | 24,1 in |
Description
Recueille le liquide évaporé à partir d’un concentrateur CentriVap, protégeant ainsi une pompe à vide accessoire des liquides à point de congélation très bas
- Extérieur en acier inox brossé et en acier recouvert d’époxy blanc glacier avec des touches de bleu ;
- Graphique de température qui s’allume en vert lorsque la bobine du collecteur atteint une température de fonctionnement de -65 °C
- Le système de réfrigération sans HCFC avec deux compresseurs 1/3 hp baisse la température du piège à froid jusqu’à -105°C (-157° F) en moins de 40 minutes.
- Collecteur en acier inox de 4 litres
- Couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide pour la connexion à un concentrateur CentriVap
- Orifice de vidange en acier inox avec vanne en nylon résistante à la corrosion
- Clip de mise à la terre et interrupteur MARCHE / ARRÊT
Spécification
Acier inoxydable | |
Solvant à point de congélation très bas | |
24,1 in | |
17,6 in | |
23,9 in | |
170 lb |
Paillasse | |
-105°C | |
61,2 cm | |
44,7 cm | |
60,7 cm | |
77 kg |