Learn More
Labconco™ Kits de roulettes
Remplacent les pieds fixes inclus par des supports pour élévation hydraulique manuelle pour accroître la mobilité
Marque: Labconco™ 3784000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comporte quatre roulettes en PUR antitraces de 4.5 po (12.7 cm) de dia. int. à blocage au pied et roulements pour un déplacement silencieux
- Charge nominale : 250 lb (113.4 kg) par roulette
- Installation requise