Learn More
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marque:  Epredia MS-295-P1
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12670847
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Troponin T is a thin filament regulatory protein of striated muscle that binds to troponin C and I and to tropomyosin and is required for calcium-dependent ATPase activity of myofibrillar proteins. It is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. This expression in the human heart is affected by heart failure.
Host Species: Mouse
Clone: 13-11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Dog, Rabbit, Rat, Mouse, Guinea Pig, Chicken, Sparrow and Goldfish. Does not react with frog.
Epitope: FMPNLVPPKI (5' region of the cardiac gene exon 10)
Immunogen: Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Positive Control: Cardiac muscle
Cellular Localization: Mostly over the I bands in myofibrils Ab-1 specifically recognizes the cardiac isoform of Troponin T (cTnT).
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Muscle Biology
Canine, Chicken, Goldfish, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sparrow
IgG1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
13-11
Unconjugated
Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
IVD
Primary
Concentrated
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 500μL; 200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide