Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Liquid Fast-Red Substrate System, 1mL Fast Red Chromogen (75X), 60mL Naphthol Phosphate
Employ a widely used chromogen for immunohistochemical staining and immunoblotting with the Epredia™ Lab Vision™ Liquid Fast-Red Substrate System.
Marque:  Epredia™ TA-060-AL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12673947
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
In the presence of alkaline phosphatase enzyme, Fast-Red produces a bright red reaction product.
  • Bright red reaction product can be seen using brightfield or fluorescent microscopy
  • Liquid Fast-Red is not soluble in xylenes and alcohols; therefore it may be permanently mounted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1mL
Lab Vision™
Naphthol Phosphate Substrate
60 mL
Fast Red
1 mL Fast Red Chromogen, 60 mL Naphthol Phosphate
Store at 2° to 8°C