Learn More
Techsit™ Sedia bassa da laboratorio L-Tech
Sedia bassa da laboratorio in vinile antimicrobico
Marca:  Techsit™ TS8320S/ST
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16503934
  • 455.98CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sedia bassa in vinile su ruote
  • Vinile antimicrobico - facile da pulire.
  • Altezza del sedile e dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
  • Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
  • 5 anni di garanzia incluso vinile.
  • Capacità 150 kg di peso
  • Idonea per camera bianca Classe 7
Specifica
Specifica
Laboratory Seat
Yes
Ergonomic
Steel
150 kg
410 to 480 mm
16 kg
490 mm
Yes
No
Yes
Sapphire Blue
Not Autoclavable
Vinyl
Gas Lift
Desk Height
5 Year
Casters
No
Yes
Yes
Vinyl
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato