Learn More
L-phénylalaninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15418628
5 g, 5g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5241-58-7 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5241-58-7
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.208
Numéro MDL MFCD00038146
Clé InChI OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Synonyme h-phe-nh2, phenylalanine amide, l-phenylalaninamide, s-2-amino-3-phenylpropanamide, l-phenylalanine amide, phenylalaninamide, phenylalanylamide, 2s-2-amino-3-phenylpropanamide, phe-nh2, l-phe-nh2
CID PubChem 445694
ChEBI CHEBI:21371
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-phénylpropanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalaninamide
Couleur Blanc
Beilstein 6270941
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
L-phénylalaninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >