Learn More
Acétate de L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57282-49-2 | C8H18N2O4 | 206.24 g/mol
Marque: Thermo Scientific Acros 451635000
326.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 500 g |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57282-49-2 | |
206.24 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
104152 | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
C8H18N2O4 | |
MFCD00039069 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid |
Spécification
L-Lysine acetate | |
97% | |
MFCD00039069 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid | |
500 g | |
206.24 |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O | |
206.24 | |
104152 | |
97% |
Safety and Handling
- L-Lysine acetate
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.