Learn More
L(+)-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
73.16€ - 326.63€
Identifiants chimiques
CAS 7533-40-6
Formule moléculaire C6H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 117.19
Numéro MDL MFCD00063676
Clé InChI VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonyme l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
CID PubChem 111307
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10367690
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
179970050
5 g Flacon en verre
73.16€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10330994
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
179970250
25 g Flacon en verre
326.63€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7533-40-6
117.19
VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
111307
CC(C)C[C@H](N)CO
C6H15NO
MFCD00063676
l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
(2S)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
Spécification
L(+)-Leucinol
Incolore à jaune
1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
0.91g/mL
Liquide
C6H15NO
MFCD00063676
l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
CC(C)C[C@H](N)CO
117.19
117.19
Authentique
7533-40-6
+3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
+4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
98%
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
04, 298
VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
(2S)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
111307
≥97.5%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger