Learn More
Ansell Gants trempés de vinyle KSR™ 22-515 avec doublure en Interlock
Ces gants légers et confortables sont parfaits pour un port prolongé pendant les travaux légers. Le revêtement en vinyle améliore la préhension en travaillant avec de petits objets difficiles.
Marque:  Ansell 22515070
78.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12600782
  • 114.00€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 13-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Glisser le manchette pour faciliter l‘enfilage et le retrait
  • Conçu pour être porté longtemps lors d’applications légères
  • Meilleure préhension pour manipuler des petits objets difficiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI 3
Brun clair
Spécifique
7
Inspection, assemblage et fabrication de métaux
Coton
PVC
ANSI A1
Gants à revêtement enduit
2121A
Ouverte
22-515