Learn More
Kininogen 1 Mouse anti-Human, Clone: 10E8D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66123-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827715
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
Kininogen 1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P01042
KNG1
Kininogen 1 Fusion Protein Ag19233
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
10E8D11
Unconjugated
KNG1
BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1
Mouse
Protein G
RUO
3827
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales