Learn More
DWK Life Sciences Bouchons phénoliques Kimble™ avec joints en pâte / vinyle
Le bouchon offre une bonne résistance chimique aux acides doux, aux alcalis, aux alcools, aux solutions aqueuses, aux huiles et aux solvants.
52.10€
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 144/boîte
Type de produit PTFE phénolique
À utiliser avec (équipement) Flacon
Consulter d'autres spécifications
Alertes:
Non recommandé pour les hydrocarbures ou les agents de blanchiment.
Produits 1
Code produit Marque Finition de col Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Finition de col Prix Quantité et disponibilité  
15384052
Afficher les documents
DWK Life Sciences
75201G-20400
20-400
52.10€
144 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 26-01-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Économique
  • À usage général
  • Tolérant à une grande plage de températures
  • Bonne résistance chimique aux acides doux, aux alcalis, aux alcools, aux solutions aqueuses, aux huiles et aux solvants
Tous les bouchons / joints doivent être testés pour garantir des performances anti-fuite et une compatibilité avec le contenu.
Spécification
Spécification
Noir
144/boîte
Flacon
Phénolique
PTFE phénolique
Pâte / vinyle
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchons phénoliques Kimble™ avec joints en pâte / vinyle