Learn More
DWK Life Sciences Média / stockage KG-35 en verre borosilicaté Kimble™ Kontes™, bouchon en polypropylène
Filetage à vis avec bouchons fixés
468.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Noir
Joint de fermeture PTFE / silicone
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
16574054
Afficher les documents
DWK Life Sciences
61110P-250
250 mL 33–430 mm
468.00€
48 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 20-11-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Filetage à vis avec bouchons fixés
  • Gradué
  • Grande pastille de marquage blanc
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
PTFE / silicone
Bouchon à vis
Noir
Polypropylène