Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
Marque: DWK Life Sciences 60912B2
339.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
17 mm | |
8 ml | |
2.16 dr | |
8 mL | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Kimble | |
Phénolique | |
60 mm | |
Flacon |