Learn More
Kimtech™ Gants ambidextres en latex Kimtech G3
Les gants pour salle blanche Kimtech™ G3 en latex offrent un haut niveau de sensibilité et d'agilité dans les salles blanches ISO Classe 3 ou supérieure. Ils se caractérisent par une propreté exceptionnelle et sont dotés d'une finition texturée améliorant leurs performances tactiles.
Marque:  Kimtech™ 56816-40
337.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17815385
  • 505.92€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 13-08-2025
Ajouter au panier
Alertes:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Certificat d'analyse disponible en ligne
  • Le latex de qualité exceptionnelle garantit de hauts niveaux de protection contre les micro-organismes, les projections de produits chimiques, les particules et les substances extractibles
  • Possibilité d'utilisation dans des salles blanches ISO Classe 3 ou supérieure ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
  • Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et disponibles en couleur naturelle
  • Les paumes et les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Order Info
Cent gants emballés à plat par sachet en PE double emballage avec des manchettes alignées au bord de l’ouverture du sachet intérieur. Dix sachets avec revêtement en PE, conditionnés dans des boîtes d’expédition à double paroi.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2 ; Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques. Atteignent ou dépassent la norme ASTM D3578.
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kimtech™ Gants ambidextres en latex Kimtech G3 > Taille : XL