Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’aspiration KIMAX™ avec tubulure
Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle
135.66€
Spécification
À utiliser avec (application) | Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet |
---|---|
Comprend | Bottom hose outlet, Marking Spot |
Matériau | Borosilicate Glass |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Reservoir Bottle |
Requires: Tubing
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11876081
|
DWK Life Sciences
146071000 |
1 000 ml | 6 | N/A | |||||
Description
Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle
- With tooled top
- Narrow mouth for rubber stopper
- With white enamel marking spot
Order Info
8.5 oz. (250mL) and 17 oz. (500mL) sizes accept 0.312 in. I.D. (8mm) tubing. 34 oz. (1L) and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) flexible tubing.
Compliance
Meet ASTM™ E 438 Type I, Class A requirements.
Spécification
Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet | |
Borosilicate Glass | |
Reservoir Bottle | |
7.92 mm |
Bottom hose outlet, Marking Spot | |
Étroit | |
0.312 in. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.