Learn More
KIAA1984 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20945-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16800535
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CCDC183 is a protein coding gene.
Spécification
Spécification
KIAA1984
Polyclonal
Unconjugated
CCDC183
KIAA1984, PARF, RP11 216L13.9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84960
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5T5S1
CCDC183
KIAA1984 Fusion Protein Ag15053
150 μL