Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 40 mm avec buse pour tuyau
Marque:  VACUUBRAND™ 20662523
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10737841
  • 59.20€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
1/boîte
Petite bride
Aluminium
KF DN 40 mm