Learn More
KDM5C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14426-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16803064
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Serine/threonine kinase which acts as a negative regulator of Ras-related Rap2-mediated signal transduction to control neuronal structure and AMPA receptor trafficking. Required for normal synaptic density, dendrite complexity, as well as surface AMPA receptor expression in hippocampal neurons. Can activate the JNK and MAPK14/p38 pathways and mediates stimulation of the stress-activated protein kinase MAPK14/p38 MAPK downstream of the Raf/ERK pathway. Phosphorylates: TANC1 upon stimulation by RAP2A, MBP and SMAD1. Has an essential function in negative selection of thymocytes, perhaps by coupling NCK1 to activation of JNK1.; Isoform 4 can activate the JNK pathway. Involved in the regulation of actin cytoskeleton reorganization, cell-matrix adhesion, cell-cell adhesion and cell migration.
Specifica
Specifica
KDM5C
Polyclonal
Unconjugated
KDM5C
DXS1272E, Histone demethylase JARID1C, JARID1C, KDM5C, lysine (K) demethylase 5C, Lysine specific demethylase 5C, MRXJ, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, SMCX, XE169
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20591, 317432, 8242
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P41229, P41230
Kdm5c
KDM5C Fusion Protein Ag5791
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato