Learn More
KCTD2/5/17 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15553-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16824784
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The KCTD2/5/17 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KCTD2/5/17. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KCTD2/5/17 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
KCTD2/5/17
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
54442
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
333 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse