Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kallikréine
Code produit. 15457509
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97145-43-2
Formule moléculaire C35H55N11O9
Synonyme N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2} ; KKI 5
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 773.89
Solubilité Soluble in water at 1mg/ml
Type de produit Kallikrein Inhibitor
Forme Solide