Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à sac Jumbo
Introduit pour répondre à la demande d’échantillonnage de gros articles, y compris les noix, les grains et les gros granulés. L’échantillonneur à sac Jumbo Sampling Systems™ est un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
Marque:  Sampling Systems™ 1309A-800
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15819251
  • 187.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 23-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Type A : Style simple - il vous suffit de le positionner au-dessus du sac
  • Type B : Bouchon d’extrémité - l’échantillon est conservé dans l’échantillonneur jusqu’à ce que l’échantillon soit déposé
  • Type C : Adaptateur de flacon - les gouttes d’échantillon tombent directement dans le flacon
  • En acier inox 316 l
  • Pour longueurs de 400 mm ou 800 mm
Spécification
Spécification
Échantillonneur Jumbo
Bord lisse
800 mm
Acier inoxydable (316L)
40 mm