Learn More
Invitrogen™ Human JPH1 Synthetic Peptide
Code produit. 15318980
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Synthetic Peptide
JPH1 Synthetic Peptide, PEP-0760, from Invitrogen.
Junctional complexes between the plasma membrane and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. The protein encoded by this gene is a component of junctional complexes and is composed of a C-terminal hydrophobic segment spanning the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the plasma membrane. This gene is a member of the junctophilin gene family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 56704
Espèces Human
Méthode de purification purified
Numéro d’adhésion Q9HDC5
Nom usuel Human JPH1
Concentration 200 μg/mL
Contenu et stockage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formule PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Symbole de gène(s) JPH1
Lyophilisé No
Conservateur 0.02% sodium azide
Type de produit Peptide
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO - research use only
Tampon de stockage PBS