Learn More
Cole-Parmer™ 100 cuves jetables Jenway™
Marque:  Cole-Parmer™ 83070-32
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11420559
  • 119.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Cuvette
2,4 à 4,5 ml
100/boîte
Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie
Longueurs d’onde UV et visibles
Plastique
10 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cole-Parmer™ 100 cuves jetables Jenway™ > Capacité : 2,5 à 4,5 ml