Learn More
IYD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène IYD
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16896364
Afficher les documents
Proteintech
16667-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16886364
Afficher les documents
Proteintech
16667-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes an enzyme that catalyzes the oxidative NADPH-dependent deiodination of mono- and diiodotyrosine, which are the halogenated byproducts of thyroid hormone production. The N-terminus of the protein functions as a membrane anchor. Mutations in this gene cause congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis type 4, which is also referred to as deiodinase deficiency, or iodotyrosine dehalogenase deficiency, or thyroid hormonogenesis type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
IYD
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q6PHW0
389434
IYD Fusion Protein Ag10146
Primary
-20°C
IYD
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf71, DEHAL1, Iodotyrosine dehalogenase 1, iodotyrosine deiodinase, IYD, IYD 1
IYD
IgG
Antigen Affinity Chromatography