Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon IsoClean™ DuPont Tyvek™ avec couvre-chaussures antidérapants
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Description
Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. La combinaison à capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures antidérapantes protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
- Combinaison à capuche avec surchaussures antidérapantes intégrées
- Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1)
- Coutures internes surfilées
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Fermeture éclair
- Pliée de manière aseptique
- Blanc
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison jetable |
Dimensions | M |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant |
Type de couture | Surfilée |
Afficher plus |