Learn More
Isobutyl Acetate, 99%, Honeywell™
Code produit. p-7120497 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
0.99
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008932
Clé InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
CID PubChem 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nom IUPAC 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl acetate
Point de fusion -99°C
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL at 25°C
Point d’ébullition 117°C
Limite d’explosion 0.105
Point d’éclair 22°C (71.6°F)
Température d’allumage 793°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH2CH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.39
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1213
Beilstein 1741909
Densité de vapeur >4 (vs air)
Poids de la formule 116.16g/mol
Tension de vapeur 15mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%